4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901837-1G
PC901837-5G
APOSPC901837-1GEA
164
EUR
APOSPC901837-1G
APOSPC901837-5G
4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula:
C₅H₄BrF₃N₂ Punto di ebollizione: 52…56 °C/0,5mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115415 CAS Number: 497832-99-2 |