Stampa…
8-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901829-10G PC901829-1G PC901829-5G
APOSPC901829-10GEA 887 EUR
APOSPC901829-10G APOSPC901829-1G APOSPC901829-5G
8-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
8-(Trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₆F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09744668
CAS Number: 317-57-7