Stampa…
5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylthio)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylsulphanyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide
PC9018-1G PC9018-250MG
APOSPC9018-1GEA 32.1 EUR
APOSPC9018-1G APOSPC9018-250MG
5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylthio)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide 97%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylthio)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide
Formula: C₁₀H₆F₆N₄OS
Peso molecolare: 344,24 g/mol
Punto di fusione: >250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00174394
CAS Number: 175203-36-8