Stampa…
2-Ethoxy-4-fluoroaniline hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901682-1G PC901682-5G
APOSPC901682-1GEA 183 EUR
APOSPC901682-1G APOSPC901682-5G
2-Ethoxy-4-fluoroaniline hydrochloride 98%
2-Ethoxy-4-fluoroaniline hydrochloride
Formula: C₈H₁₁ClFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115636
CAS Number: 850568-36-4