Stampa…
2-Fluoro-4-ethoxyphenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Ethoxy-2-fluorophenyl)boronic acid, 4-Ethoxy-2-fluorophenylboronic acid
PC901642-1G PC901642-250MG
APOSPC901642-1GEA 65.5 EUR
APOSPC901642-1G APOSPC901642-250MG
2-Fluoro-4-ethoxyphenylboronic acid 95%
2-Fluoro-4-ethoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BFO₃
Peso molecolare: 183,98 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08701765
CAS Number: 279261-82-4