2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₁H₅F₆NO Punto di fusione: 280…290 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00276581 CAS Number: 35877-04-4 |