Stampa…
2-(2-Fluorophenyl)-2-methylpropionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901552-1G PC901552-5G
APOSPC901552-1GEA 214 EUR
APOSPC901552-1G APOSPC901552-5G
2-(2-Fluorophenyl)-2-methylpropionic acid 98%
2-(2-Fluorophenyl)-2-methylpropionic acid
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036900
CAS Number: 870849-49-3