Stampa…
4-Fluoro-N-tert-butylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-t-Butyl-4-fluorobenzamide
PC901495-25G PC901495-5G
APOSPC901495-25GEA 437 EUR
APOSPC901495-25G APOSPC901495-5G
4-Fluoro-N-tert-butylbenzamide 98%
4-Fluoro-N-tert-butylbenzamide
Formula: C₁₁H₁₄FNO
Peso molecolare: 195,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463095
CAS Number: 49834-29-9