Stampa…
Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-fluoro-2-methylbenzoate
PC901494-100G PC901494-25G
APOSPC901494-100GEA 245 EUR
APOSPC901494-100G APOSPC901494-25G
Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₉FO₂
Peso molecolare: 168,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203790
CAS Number: 174403-69-1