Stampa…
3-Fluoro-N-isopropylbenzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901492-100G PC901492-25G PC901492-5G
APOSPC901492-100GEA 632 EUR
APOSPC901492-100G APOSPC901492-25G APOSPC901492-5G
3-Fluoro-N-isopropylbenzamide 95%
3-Fluoro-N-isopropylbenzamide
Formula: C₁₀H₁₂FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01341858
CAS Number: 459218-95-2