Stampa…
N-Ethyl-3-fluorobenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901491-100G PC901491-25G PC901491-5G
APOSPC901491-100GEA 633 EUR
APOSPC901491-100G APOSPC901491-25G APOSPC901491-5G
N-Ethyl-3-fluorobenzamide 98%
N-Ethyl-3-fluorobenzamide
Formula: C₉H₁₀FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01338769
CAS Number: 150079-37-1