Stampa…
N-Ethyl-4-fluorobenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901487-100G PC901487-25G PC901487-5G
APOSPC901487-100GEA 899 EUR
APOSPC901487-100G APOSPC901487-25G APOSPC901487-5G
N-Ethyl-4-fluorobenzamide 98%
N-Ethyl-4-fluorobenzamide
Formula: C₉H₁₀FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01214153
CAS Number: 772-18-9