Stampa…
3-Fluoro-N-methylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901483-1G PC901483-25G PC901483-5G
APOSPC901483-1GEA 145 EUR
APOSPC901483-1G APOSPC901483-25G APOSPC901483-5G
3-Fluoro-N-methylbenzamide 98%
3-Fluoro-N-methylbenzamide
Formula: C₈H₈FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06250758
CAS Number: 701-39-3