Stampa…
1-(4-Fluorobenzoyl)pyrrolidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901464-100G PC901464-5G PC901464-25G
APOSPC901464-100GEA 538 EUR
APOSPC901464-100G APOSPC901464-5G APOSPC901464-25G
1-(4-Fluorobenzoyl)pyrrolidine 98%
1-(4-Fluorobenzoyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₂FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00465428
CAS Number: 349644-07-1