Stampa…
2-Fluoro-3-idrossibenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC901463-1G PC901463-250MG
APOSPC901463-1GEA 190 EUR
APOSPC901463-1G APOSPC901463-250MG
2-Fluoro-3-idrossibenzonitrile 98%
2-Fluoro-3-idrossibenzonitrile
Formula: C₇H₄FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839222
CAS Number: 1000339-24-1