Stampa…
4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N,N-Dimethyl 4-fluorobenzamide
PC901456-1G PC901456-25G PC901456-5G
APOSPC901456-1GEA 125 EUR
APOSPC901456-1G APOSPC901456-25G APOSPC901456-5G
4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide 97%
4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide
Formula: C₉H₁₀FNO
Peso molecolare: 167,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01214152
CAS Number: 24167-56-4