Stampa…
Methyl-3-fluoro-5-hydroxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-fluoro-5-hydroxybenzoate
PC901448-1G PC901448-250MG
APOSPC901448-1GEA 152 EUR
APOSPC901448-1G APOSPC901448-250MG
Methyl-3-fluoro-5-hydroxybenzoate 98%
Methyl-3-fluoro-5-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₇FO₃
Peso molecolare: 170,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698043
CAS Number: 1072004-32-0