Stampa…
7-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901298-1G PC901298-5G PC901298-10G
APOSPC901298-1GEA 147 EUR
APOSPC901298-1G APOSPC901298-5G APOSPC901298-10G
7-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
7-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FNO₂
Peso molecolare: 179,1500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664429
CAS Number: 399-67-7