Stampa…
5-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-ylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901290-1G PC901290-250MG
APOSPC901290-1GEA 865 EUR
APOSPC901290-1G APOSPC901290-250MG
5-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-ylamine 95%
5-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-ylamine
Formula: C₁₀H₁₀FN₃
Peso molecolare: 191,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08457340
CAS Number: 787586-82-7