Stampa…
4-Methyl-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Nitro-4-(trifluoromethyl)toluene
PC901215-1G PC901215-250MG PC901215-5G
APOSPC901215-1GEA 61.1 EUR
APOSPC901215-1G APOSPC901215-250MG APOSPC901215-5G
4-Methyl-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
4-Methyl-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 205,1300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140172
CAS Number: 154057-13-3