Stampa…
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroquinoline
PC9012-1G PC9012-5G PC9012-10G
APOSPC9012-1GEA 40.8 EUR
APOSPC9012-1G APOSPC9012-5G APOSPC9012-10G
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₄ClF₆N
Peso molecolare: 299,6 g/mol
Punto di fusione: 46…48 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075104
CAS Number: 83012-13-9