Stampa…
5-Fluoro-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
PC901184-1G PC901184-250MG PC901184-5G
APOSPC901184-1GEA 102 EUR
APOSPC901184-1G APOSPC901184-250MG APOSPC901184-5G
5-Fluoro-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one 96%
5-Fluoro-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one
Formula: C₇H₅FN₂O
Peso molecolare: 152,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663528
CAS Number: 1544-75-8