Stampa…
2-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901174-1G PC901174-5G
APOSPC901174-1GEA 98.9 EUR
APOSPC901174-1G APOSPC901174-5G
2-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₄S
Peso molecolare: 268,2100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037774
CAS Number: 142994-06-7