Stampa…
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4(3H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol
PC901130-1G PC901130-250MG
APOSPC901130-1GEA 171 EUR
APOSPC901130-1G APOSPC901130-250MG
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4(3H)-one 95%
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₅H₅FN₂O
Peso molecolare: 128,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16988103
CAS Number: 1480-91-7