Stampa…
7-(Trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901003-1G PC901003-250MG
APOSPC901003-1GEA 467 EUR
APOSPC901003-1G APOSPC901003-250MG
7-(Trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
7-(Trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 241,1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11042923
CAS Number: 71082-51-4