Stampa…
2-Difluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC900917-1G PC900917-25G PC900917-5G
APOSPC900917-1GEA 381 EUR
APOSPC900917-1G APOSPC900917-25G APOSPC900917-5G
2-Difluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
2-Difluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₄F₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03420213
CAS Number: 925199-97-9