Stampa…
2-Ethoxy-6-fluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900865-100G PC900865-25G
APOSPC900865-100GEA 437 EUR
APOSPC900865-100G APOSPC900865-25G
2-Ethoxy-6-fluorophenylboronic acid 98%
2-Ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BFO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664322
CAS Number: 957062-68-9