Stampa…
Methyl-3-fluoro-4-methylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-fluoro-4-methylbenzoate
PC900830-10G PC900830-25G PC900830-5G
APOSPC900830-10GEA 94.5 EUR
APOSPC900830-10G APOSPC900830-25G APOSPC900830-5G
Methyl-3-fluoro-4-methylbenzoate 95%
Methyl-3-fluoro-4-methylbenzoate
Formula: C₉H₉FO₂
Peso molecolare: 168,1650 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203786
CAS Number: 87808-48-8