Stampa…
2-Bromo-4,5-difluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900805-100G PC900805-25G
APOSPC900805-100GEA 256 EUR
APOSPC900805-100G APOSPC900805-25G
2-Bromo-4,5-difluoroaniline 97%
2-Bromo-4,5-difluoroaniline
Formula: C₆H₄BrF₂N
Peso molecolare: 208,0000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112491
CAS Number: 64695-79-0