2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900745-1G
PC900745-5G
PC900745-10G
APOSPC900745-1GEA
127
EUR
APOSPC900745-1G
APOSPC900745-5G
APOSPC900745-10G
2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine 95%
2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine
Formula:
C₁₀H₁₂FN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02663474 CAS Number: 72216-04-7 |