Stampa…
[5-(Difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900732-1G PC900732-250MG
APOSPC900732-1GEA 865 EUR
APOSPC900732-1G APOSPC900732-250MG
[5-(Difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid 95%
[5-(Difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Formula: C₇H₈F₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03074503
CAS Number: 512809-86-8