Stampa…
2-(4-Fluorophenyl)piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900699-1G PC900699-5G
APOSPC900699-1GEA 226 EUR
APOSPC900699-1G APOSPC900699-5G
2-(4-Fluorophenyl)piperidine 95%
2-(4-Fluorophenyl)piperidine
Formula: C₁₁H₁₄FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663556
CAS Number: 383128-03-8