Stampa…
4-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900666-10G PC900666-25G PC900666-5G
APOSPC900666-10GEA 505 EUR
APOSPC900666-10G APOSPC900666-25G APOSPC900666-5G
4-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile 95%
4-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂ClF₂N
Peso molecolare: 173,5500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18415564
CAS Number: 144797-57-9