Stampa…
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methyl-2-trifluoromethylpyrimidin-4-ol
PC900665-1G PC900665-5G
APOSPC900665-1GEA 270 EUR
APOSPC900665-1G APOSPC900665-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one 95%
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₆H₅F₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2557-79-1