Stampa…
6-Fluoro-2-methylnicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid
PC900652-100MG PC900652-1G PC900652-250MG
APOSPC900652-100MGEA 147 EUR
APOSPC900652-100MG APOSPC900652-1G APOSPC900652-250MG
6-Fluoro-2-methylnicotinic acid 95%
6-Fluoro-2-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,1300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05662400
CAS Number: 884494-97-7