Stampa…
8-Fluoro-2-quinolinol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Fluoroquinolin-2(1H)-one
PC900635-10G PC900635-1G PC900635-5G
APOSPC900635-10GEA 720 EUR
APOSPC900635-10G APOSPC900635-1G APOSPC900635-5G
8-Fluoro-2-quinolinol 98%
8-Fluoro-2-quinolinol
Formula: C₉H₆FNO
Peso molecolare: 163,1500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026113
CAS Number: 71738-83-5