Stampa…
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900632-1G PC900632-5G
APOSPC900632-1GEA 212 EUR
APOSPC900632-1G APOSPC900632-5G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine 96%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₆F₃NO
Peso molecolare: 177,1200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026108
CAS Number: 34486-18-5