Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900622-100G PC900622-25G
APOSPC900622-100GEA 379 EUR
APOSPC900622-100G APOSPC900622-25G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 98%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
Peso molecolare: 204,0400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973744
CAS Number: 418762-26-2