Stampa…
6-Chloro-8-fluoro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-8-fluoro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
PC900613-1G PC900613-25G PC900613-5G
APOSPC900613-1GEA 147 EUR
APOSPC900613-1G APOSPC900613-25G APOSPC900613-5G
6-Chloro-8-fluoro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 97%
6-Chloro-8-fluoro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formula: C₆H₃ClFN₃
Peso molecolare: 171,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09972195
CAS Number: 1020253-21-7