5-Fluoro-2-pyrrolidin-1-ylpyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900592-1G
PC900592-5G
APOSPC900592-1GEA
168
EUR
APOSPC900592-1G
APOSPC900592-5G
5-Fluoro-2-pyrrolidin-1-ylpyridine 96%
5-Fluoro-2-pyrrolidin-1-ylpyridine
Formula:
C₉H₁₁FN₂ Peso molecolare: 166,2 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18089240 CAS Number: 1287217-79-1 |