Stampa…
6-Fluoro-2-methoxyquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900559-1G PC900559-5G
APOSPC900559-1GEA 145 EUR
APOSPC900559-1G APOSPC900559-5G
6-Fluoro-2-methoxyquinoline 98%
6-Fluoro-2-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₈FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16295129
CAS Number: 1226808-76-9