Stampa…
3-Bromo-5-fluoropyridine-N-oxide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC900555-1G PC900555-5G
APOSPC900555-1GEA 190 EUR
APOSPC900555-1G APOSPC900555-5G
3-Bromo-5-fluoropyridine-N-oxide 98%
3-Bromo-5-fluoropyridine-N-oxide
Formula: C₅H₃BrFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16036155
CAS Number: 1221793-60-7