Stampa…
2-Chloro-5-fluoroisonicotinaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5-fluoropyridine-4-carbaldehyde
PC900544-1G PC900544-250MG
APOSPC900544-1GEA 190 EUR
APOSPC900544-1G APOSPC900544-250MG
2-Chloro-5-fluoroisonicotinaldehyde 98%
2-Chloro-5-fluoroisonicotinaldehyde
Formula: C₆H₃ClFNO
Peso molecolare: 159,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972411
CAS Number: 884494-54-6