Stampa…
6-Fluoro-2-quinolinol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoroquinolin-2(1H)-one
PC900541-1G PC900541-5G
APOSPC900541-1GEA 168 EUR
APOSPC900541-1G APOSPC900541-5G
6-Fluoro-2-quinolinol 98%
6-Fluoro-2-quinolinol
Formula: C₉H₆FNO
Peso molecolare: 163,1485 g/mol
Punto di fusione: 270…275 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08236766
CAS Number: 22614-75-1