Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylamidine hydrochloride
PC9005-10G PC9005-1G
APOSPC9005-10GEA 473 EUR
APOSPC9005-10G APOSPC9005-1G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride 95+%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
Formula: C₉H₇ClF₆N₂
Peso molecolare: 292,61 g/mol
Punto di fusione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00276604
CAS Number: 97603-94-6