Stampa…
1-(Trifluoroacetyl)piperidin-4-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900306-1G PC900306-250MG
APOSPC900306-1GEA 865 EUR
APOSPC900306-1G APOSPC900306-250MG
1-(Trifluoroacetyl)piperidin-4-one 95%
1-(Trifluoroacetyl)piperidin-4-one
Formula: C₇H₈F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09971275
CAS Number: 65220-86-2