Stampa…
2-Fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900136-10G PC900136-1G PC900136-25G
APOSPC900136-10GEA 364 EUR
APOSPC900136-10G APOSPC900136-1G APOSPC900136-25G
2-Fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline 98%
2-Fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Formula: C₈H₉FN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 65739-04-0