2-Fluoro-4-methylanisole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC900018-1G
PC900018-5G
APOSPC900018-1GEA
139
EUR
APOSPC900018-1G
APOSPC900018-5G
2-Fluoro-4-methylanisole 95%
2-Fluoro-4-methylanisole
Formula:
C₈H₉FO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060270 CAS Number: 399-55-3 |