Stampa…
2-Hydrazino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8991-1G PC8991-250MG PC8991-5G
APOSPC8991-1GEA 164 EUR
APOSPC8991-1G APOSPC8991-250MG APOSPC8991-5G
2-Hydrazino-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Hydrazino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₆F₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00067866
CAS Number: 94239-06-2