Stampa…
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydrazinyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC8988-100MG PC8988-1G PC8988-250MG
APOSPC8988-100MGEA 37.7 EUR
APOSPC8988-100MG APOSPC8988-1G APOSPC8988-250MG
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₆F₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08056340
CAS Number: 89570-84-3